missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALB Monoclonal Antibody (OTI4D11), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200015018
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17577162 30 μL 30 microlitros
17557162 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17577162 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA507287S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ALB Monoclonal antibody specifically detects ALB in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno ALB
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4D11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ALB
N.º de referencia del gen P02768
Alias de gen Alb; Alb1; Alb-1; albumin; albumin (32 AA); albumin (AA 34); albumin 1; Albza; ANALBA; cell growth inhibiting protein 42; DKFZp779N1935; FDAH; GIG20; GIG42; growth-inhibiting protein 20; PRO0883; PRO0903; PRO1341; PRO1708; PRO2044; PRO2619; PRO2675; Serum albumin; UNQ696/PRO1341
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 19-609 of human ALB produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 213
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.