missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALB Monoclonal Antibody (OTI4D11), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17557162
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17557162 100 μL 100 microlitros
17577162 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17557162

Marca: Origene Technologies TA507287

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Albumin is a soluble, monomeric protein with a molecular weight of approximately 65-67 kDa that comprises about one-half of the blood serum protein. Human serum albumin (HAS) is the most abundant protein in human blood plasma, and has a serum half-life of approximately 20 days. Albumin functions primarily as a carrier protein for steroids, fatty acids, and thyroid hormones and plays a role in stabilizing extracellular fluid volume. Albumin is a globular, unglycosylated serum protein synthesized in the liver as pre-pro-albumin which has an N-terminal peptide that is removed before the nascent protein is released from the rough `produce the secreted albumin. Serum albumin has a good binding capacity for water, Ca(2+), Na(+), K(+), fatty acids, hormones, bilirubin and drugs. The main function of albumin is the regulation of the colloidal osmotic pressure of blood.

Especificaciones

Antígeno ALB
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4D11
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ALB
N.º de referencia del gen P02768
Alias de gen HSA, PRO0883, PRO0903, PRO1341
Símbolos de los genes ALB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 19-609 of human ALB produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 213
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.