missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALB-127158(a), MedChemExpress

Código de producto. 16453086
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16453086 25 mg 25 miligramos
16475326 100 mg 100 miligramos
16467167 5 mg 5 miligramos
16460757 50 mg 50 miligramos
16424448 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16453086

Marca: Medchem Express HY111398

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress ALB-127158(a) is a potent and selective melanin concentrating hormone 1 (MCH1) receptor antagonist.

ALB-127158(a) is a potent and selective melanin concentrating hormone 1 (MCH1) receptor antagonist.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material ALB-127158(a)
CAS 1173154-32-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H21FN4O2
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad Ethanol : 2 mg/mL (4.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(OCC2=NC=C(F)C=C2)C=CN1C3=CC4=C(C=C3)C(CNCC5)=C5N4C
Peso molecular (g/mol) 404.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.44
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.