Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Alaska XXD
Código de producto. 15928341
Change view
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15928341 39 1 par
15938341 40 1 par
15948341 41 1 par
15958341 42 1 par
15968341 43 1 par
15978341 44 1 par
15988341 45 1 par
15998341 46 1 par
15908351 47 1 par
9 options
Código de producto. 15928341
Marca: Emma Safety Footwear MM30603639
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece una comodidad excepcional y la puntera de acero protege frente a los objetos que caen. La suela Easy Twist proporciona un agarre firme.
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas
  • Estructura en nobuck engrasado
  • Suela GripForce™ Easy Twist
  • Tiras reflectantes 3M™
  • El tratamiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver proporciona unos pies más secos y frescos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Tipo de tapón Cordones
Color Negro
Diseñar Alaska XXD
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Material Nobuck engrasado
Tamaño 39
Material del dedo del pie Acero