Learn More
ALAS1 Mouse, anti-Human, Clone: 1B1E4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno ALAS1
Clon 1B1E4
Concentración 1000 μg/mL
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Formulario Liquid
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18060606
Ver documentos
Proteintech
68567-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18094995
Ver documentos
Proteintech
68567-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
The ALAS1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ALAS1. This antibody recognizes human, rat, pig antigen. The ALAS1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
ALAS1
1000 μg/mL
Liquid
Human, Pig, Rat
ALAS, ALAS H, ALAS1, ALAS3, ALASH, Delta ALA synthase 1, MIG4
Primary
1B1E4
Western Blot, ELISA
Mouse
211
IgG1
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.