Learn More
ALAS1 Mouse, anti-Human, Clone: 1B1E4, Proteintech
Código de producto. 18094995 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
18094995 150 μL 150 microlitros
18060606 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 18094995
Marca: Proteintech 685671IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The ALAS1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ALAS1. This antibody recognizes human, rat, pig antigen. The ALAS1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno ALAS1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clon 1B1E4
Concentración 1000 μg/mL
Símbolos de los genes ALAS, ALAS H, ALAS1, ALAS3, ALASH, Delta ALA synthase 1, MIG4
Especie del huésped Mouse
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 211
Especies diana Human, Pig, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG1