missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AlaRS Mouse anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 555, Clone: 1C8H3, Proteintech

Código de producto. 17731369 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17731369 20 μL 20 microlitros
17629916 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17731369 Proveedor Proteintech N.º de proveedor CL5556790920UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

AlaRS Monoclonal antibody apecifically detetects AlaRS antigen in Human, Mouse, Rat Samples. It is validated for Flow Cytometry.

Especificaciones

Antígeno AlaRS
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1C8H3
Concentración 1000 ug/mL
Conjugado CoraLite 555
Formulación PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC011451
Símbolos de los genes AARS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno AlaRS fusion protein Ag11151
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.