Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-alanina, 99 %
Código de producto. 10488890 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10488890 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10245880 500 g Frasco de plástico 500 g
10167713 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
3 options
Código de producto. 10488890
Marca: Thermo Scientific Chemicals 163790025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-95-9 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-95-9
Fórmula molecular C3H7NO2
Peso molecular (g/mol) 89.09
Número MDL MFCD00008200
Clave InChI UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo beta-alanine, 3-aminopropionic acid, abufene, beta alanine, h-beta-ala-oh, beta-aminopropionic acid, 2-carboxyethylamine, .beta.-alanine, alanine, beta, propanoic acid, 3-amino
PubChem CID 239
ChEBI CHEBI:16958
Nombre IUPAC Ácido 3-aminopropanoico
SMILES NCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Alanine
Punto de fusión 197.0°C to 202.0°C
Amonio 1000ppm max.
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
pH 6.5 to 7.5 (10% w/v aq. soln.)
Color Blanco
Cloro (Cl) 400ppm max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 30ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Otros aminoácidos (TLC) Passes Test (not detectable on 10μgspotting)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NCH2CH2CO2H
Fieser 01,16; 05,6; 06,10; 17,3
Sulfato 480ppm max.
Ceniza sulfatada 0.2% max.
Cantidad 2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.09
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino