Learn More
Invitrogen™ Reactivo de viabilidad celular HS alamarBlue™
Description
alamarBlue and alamarBlue HS cell viability reagents are ready-to-use, non-toxic, solutions based on resazurin. These reagents function as cell health indicators, enabling quantitative measurement of cell viability and proliferation using absorbance- or fluorescence-based microplate readers. alamarBlue uses the natural reducing power of living cells to convert resazurin to fluorescent resorufin. alamarBlue HS (High Sensitivity) Cell Viability Reagent is an improved version of alamarBlue that retains all the key alamarBlue reagent characteristics, but also provides increased sensitivity.
Aplicaciones:
• Determinaciones de proliferación celular: el reactivo alamarBlue es soluble en agua, estable en el cultivo y no tóxico
• Ensayos de viabilidad celular, incluida la citotoxicidad: actividad metabólica y cambios en la generación de colorante en proporción a los daños celulares y la alteración de la viabilidad
• Ensayos de citocinas: mida la proliferación inducida por citocina, recupere y expanda células al final del estudio si lo desea
El reactivo alamarBlue es un reactivo de ensayo de viabilidad celular
El ensayo alamarBlue se basa en la capacidad de las células metabólicamente activas de convertir el reactivo en un indicador fluorescente y colorimétrico. Las células dañadas e inviables tienen menor actividad metabólica innata, por lo que generan una señal proporcionalmente más débil. El colorante en sí tiene una baja toxicidad y es generalmente seguro para las células.
Ensayo seguro, cómodo y versátil
El reactivo alamarBlue es un líquido de color índigo que ha demostrado medir eficazmente la actividad metabólica innata en células animales, bacterianas y fúngicas. Dado que el reactivo alamarBlue no es tóxico, las células efectoras pueden recuperarse para posteriores análisis o para una ulterior expansión celular al final de un estudio. El reactivo alamarBlue es soluble en agua, por lo que ahorra el tiempo que, de lo contrario, se perdería en el proceso de lavado y extracción. El formato de ensayo homogéneo de este kit es rápido; añada el reactivo único directamente a las células en suspensión o a las células unidas en pleno medio. El protocolo puede automatizarse fácilmente y adaptarse a ensayos de alto rendimiento. La capacidad de detectar el indicador alamarBlue ya sea por fluorescencia o espectroscopía proporciona compatibilidad con lectores de placas, citometría de flujo y microscopía.
Detección experimental del reactivo alamarBlue
• Fluorometría: por excitación a entre 530–560 nm y emisión a 590 nm
• Espectrofotometría: por medidas de absorbencia a 570 nm y 600 nm
Specifications
Specifications
| Tipo de célula | Bacterias, células eucariotas, células fúngicas |
| Color | Azul |
| Concentración | 10X |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en refrigerador entre 2 °C y 8 °C. |
| Descripción | Reactivo de viabilidad de células alamarBlue™ |
| Método de detección | Colorimétrico, fluorescencia |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de viabilidad |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro, Lector de microplacas |
| Tipo de producto | Reactivo de viabilidad celular |
| Tipo de colorante | Resazurina |
| Show More |