Learn More
Aqualytic™ AL450 Model Photometer
Código de producto. 11735428
Change view
Click to view available options
Longitud de onda:
De 430 a 660 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud de onda unitSize
11735428 De 430 a 660 nm cada uno
1 options
Código de producto. 11735428
Marca: Aqualytic™ 4210000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo fotómetro
Tipo de pantalla Graphic Display
Altura (métrico) 70 mm
Incluye Rechargeable Batteries
Longitud (métrico) 265 mm
Memoria 1000 Data Sets
Fuente de luz LED
Longitud de onda De 430 a 660 nm
Peso (métrico) 1000 g
Anchura (métrico) 195 mm