Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisoles cilíndricos Al-25
Código de producto. 15463525
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1760mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15463525 1760mL cada uno
1 options
Código de producto. 15463525 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 032969.KF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 16 cm
Material Al-25
Cantidad 1 pieza
Capacidad (métrico) 1760mL
Diámetro exterior (métrico) 12,5cm
Altura (métrico) 14,5cm
Product Type Crisoles cilíndricos Al-25