Learn More
Tubo de Al-24, cerrado en un extremo, D.E.: 24 mm, D.I.: 18 mm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372868
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mm
200 mm
300 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
1000 mm
200 mm
300 mm
600 mm
800 mm
11372868 200 mm 200 mm
11322868 100 mm 100 mm
11362868 300 mm 300 mm
11332868 600 mm 600 mm
11312868 800 mm 800 mm
11342868 1000 mm 1000 mm
6 options
Código de producto. 11372868
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 030093.DR
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Al-24 Tube
Nombre de nota One end closed
Cantidad 200 mm