missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tubo de Al-24, abierto en ambos extremos, diámetro exterior: 24 mm, diámetro interior: 18 mm, Thermo Scientific™

Código de producto. 11344107
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mm
200 mm
300 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
1000 mm
200 mm
300 mm
600 mm
800 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11344107 100 mm 100 mm
11334107 200 mm 200 mm
11324107 300 mm 300 mm
11364107 600 mm 600 mm
11354107 800 mm 800 mm
11384107 1000 mm 1000 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11344107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 031605.DM
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Al-24 Tube
Nombre de nota Both ends open
Cantidad 100 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.