Learn More
Tubo de Al-23, cerrado en un extremo, D.E.: 4 mm, D.I.: 2 mm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322728
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mm
200 mm
300 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
1000 mm
200 mm
300 mm
600 mm
800 mm
11322728 1000 mm 1000 mm
11372718 100 mm 100 mm
11362718 200 mm 200 mm
11382718 300 mm 300 mm
11302728 600 mm 600 mm
11392718 800 mm 800 mm
6 options
Código de producto. 11322728
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 030062.EO
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Al-23 Tube
Nombre de nota One end closed
Cantidad 1000 mm