Learn More
Tubo de Al-23, cerrado en un extremo, D.E.: 12 mm, D.I.: 8 mm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382758
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
1000 mm
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
800 mm
11382758 800 mm 800 mm
11342768 100 mm 100 mm
11302768 200 mm 200 mm
11322768 300 mm 300 mm
15451147 400 mm 400 mm
11312768 600 mm 600 mm
11332768 1000 mm 1000 mm
7 options
Código de producto. 11382758
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 030073.EM
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Al-23 Tube
Nombre de nota One end closed
Cantidad 800 mm