Learn More
Tubo de Al-23 , abierto en ambos extremos (paredes finas), D.E.: 7 mm, D.I.: 6 mm, Thermo Scientific™
Código de producto. 11358247
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mm
200 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
200 mm
300 mm
11358247 100 mm 100 mm
11338247 200 mm 200 mm
11348247 300 mm 300 mm
3 options
Código de producto. 11358247
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 031707.DM
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Al-23 Tube
Nombre de nota Both ends open (Thin walls)
Cantidad 100 mm