Learn More
Tubo de Al-23, abierto en ambos extremos, diámetro exterior: 40 mm, diámetro interior: 34 mm, Thermo Scientific™
Código de producto. 11374017
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mm
200 mm
300 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
1000 mm
200 mm
300 mm
600 mm
800 mm
11374017 100 mm 100 mm
11384017 200 mm 200 mm
11334027 300 mm 300 mm
11394017 600 mm 600 mm
11314027 800 mm 800 mm
11324027 1000 mm 1000 mm
6 options
Código de producto. 11374017
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 031577.DM
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Al-23 Tube
Nombre de nota Both ends open
Cantidad 100 mm