Learn More
Varilla sólida de Al-23, redonda, diám.: 5 mm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421297
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
1000 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
600 mm
800 mm
15421297 400 mm 400 mm
11343078 100 mm 100 mm
11363078 200 mm 200 mm
11353078 250 mm 250 mm
11333078 300 mm 300 mm
11303088 600 mm 600 mm
11383078 800 mm 800 mm
11393078 1000 mm 1000 mm
8 options
Código de producto. 15421297
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 032931.Q@
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Al-23 Solid Rod
Cantidad 400 mm
Formulario Varilla sólida redonda