Learn More
Varilla sólida de Al-23, redonda, diám.: 10 mm, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Al-23 Solid Rod |
| Cantidad | 800 mm |
| Formulario | Varilla sólida redonda |