Learn More
Placa rectangular de Al-23, L x An: 105 x 50 mm, grosor: 10 mm, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Al-23 Rectangular Plate |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Formulario | Placa |