Learn More
Tubo de protección Al-23, cerrado en un extremo, D.E.: 20 mm, D.I.: 15 mm, pared: 2,5mm, Thermo Scientific™
Código de producto. 11362698
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 mm
270 mm
375 mm
530 mm
740 mm
1030 mm
1430 mm
2030 mm
Tamaño de la unidad:
1030 mm
1430 mm
200 mm
2030 mm
270 mm
375 mm
530 mm
740 mm
11362698 200 mm 200 mm
11332698 270 mm 270 mm
11352698 375 mm 375 mm
11392698 530 mm 530 mm
11342698 740 mm 740 mm
11382698 1030 mm 1030 mm
11302708 1430 mm 1430 mm
11372698 2030 mm 2030 mm
8 options
Código de producto. 11362698
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 030052.DR
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Al-23 Protective Tube
Nombre de nota One end closed
Cantidad 200 mm