Learn More
Tubo aislante de Al-23 multiorificio, D. E.: 6 mm, dos orificios de 1,5mm, Thermo Scientific™
Código de producto. 11358437
Change view
Click to view available options
Cantidad:
205 mm
275 mm
380 mm
560 mm
770 mm
1060 mm
1460 mm
2060 mm
Tamaño de la unidad:
1060 mm
1460 mm
205 mm
2060 mm
275 mm
380 mm
560 mm
770 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358437 205 mm 205 mm
11378437 275 mm 275 mm
11318447 380 mm 380 mm
11308447 560 mm 560 mm
11348437 770 mm 770 mm
11368437 1060 mm 1060 mm
11398437 1460 mm 1460 mm
11388437 2060 mm 2060 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11358437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 032556.DS
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Al-23 Multibore Insulating Tube
Nombre de nota Two bores
Cantidad 205 mm