Learn More
Tubo aislante de Al-23, ambos extremos abiertos (pared delgada), D.E.: 1 mm, D.I.: 0,6mm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347488
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mm
200 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
200 mm
300 mm
11347488 100 mm 100 mm
11357488 200 mm 200 mm
11337488 300 mm 300 mm
3 options
Código de producto. 11347488
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 031479.DM
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Al-23 Insulating Tube
Nombre de nota Both ends open (Thin Wall)
Cantidad 100 mm