Learn More
Tubo aislante de Al-23, ambos extremos abiertos (pared delgada), D.E.: 1,7mm; D.I.: 1,1mm, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4907246
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mm
200 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
200 mm
300 mm
11317508 100 mm 100 mm
11337508 200 mm 200 mm
11327508 300 mm 300 mm
3 options
Código de producto. 11317508
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 031486.DM
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Al-23 Insulating Tube
Nombre de nota Both ends open (Thin Wall)
Cantidad 100 mm