Learn More
Tubo aislante de Al-23, ambos extremos abiertos (pared delgada), D.E.: 1,2mm; D.I.: 0,8mm, Thermo Scientific™
Código de producto. 11317498
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
11317498 100 mm 100 mm
11307498 200 mm 200 mm
11397488 250 mm 250 mm
11327498 300 mm 300 mm
4 options
Código de producto. 11317498
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 031482.DM
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Al-23 Insulating Tube
Nombre de nota Both ends open (Thin Wall)
Cantidad 100 mm