Learn More
Tubo aislante de Al-23, ambos extremos abiertos (pared delgada), D.E.: 0,5 mm; D.I.: 0,2mm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327478
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
11327478 200 mm 200 mm
11397468 100 mm 100 mm
11317478 250 mm 250 mm
11307478 300 mm 300 mm
4 options
Código de producto. 11327478
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 031475.DR
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Al-23 Insulating Tube
Nombre de nota Both ends open (Thin Wall)
Cantidad 200 mm