Learn More
Navecilla de Al-23, L1: 124 mm, L2: 106 mm, B1: 23 mm, B2: 19 mm, Al: 13 mm, An: 3 mm, vol.: 10,3, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Al-23 Boat |
| Cantidad | 1 Pc. |
| Formulario | Navecilla |