missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ AKR1D1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13405517
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13405517 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13405517

Marca: Invitrogen™ PA531006

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: A549, mouse liver. Predicted reactivity: Mouse (87%), Rat (80%), Rabbit (90%), Chicken (84%), Bovine (89%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

The enzyme encoded by this gene is responsible for the catalysis of the 5-beta-reduction of bile acid intermediates and steroid hormones carrying a delta(4)-3-one structure. Deficiency of this enzyme may contribute to hepatic dysfunction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AKR1D1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.99 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica AKR1D1
N.º de referencia del gen P51857, Q8VCX1
Alias de gen 3o5bred; 3-oxo-5-beta-steroid 4-dehydrogenase; Akr1d1; Aldo-keto reductase family 1 member D1; aldo-keto reductase family 1, member D1; aldo-keto reductase family 1, member D1 (delta 4-3-ketosteroid-5-beta-reductase); CBAS2; delta 4-3-ketosteroid-5-beta-reductase; delta(4)-3-ketosteroid 5-beta-reductase; Delta(4)-3-oxosteroid 5-beta-reductase; SRD5B1; steroid-5-beta-reductase, beta polypeptide 1 (3-oxo-5 beta-steroid delta 4-dehydrogenase beta 1)
Símbolos de los genes AKR1D1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human AKR1D1. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 208665, 6718
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.