Learn More
AKAP95/AKAP8 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
209.00€ - 463.00€
Especificaciones
| Antígeno | AKAP95/AKAP8 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18640092
|
Novus Biologicals
NBP2-92775-0.02ml |
0.02 mL |
209.00€
0.02 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18617152
|
Novus Biologicals
NBP2-92775-0.1ml |
0.1 mL |
463.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
AKAP95/AKAP8 Polyclonal antibody specifically detects AKAP95/AKAP8 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceEspecificaciones
| AKAP95/AKAP8 | |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, Mitotic Regulators | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 10270 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| A kinase (PRKA) anchor protein 8, AKAP-8, AKAP-95 AKAP 95, A-kinase anchor protein 8, A-kinase anchor protein 95 kDa, A-kinase anchor protein, 95kDa, DKFZp586B1222 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 480-692 of human AKAP8 (NP_005849.1). HCLACDMLIPAQPQLLQRHLHSVDHNHNRRLAAEQFKKTSLHVAKSVLNNRHIVKMLEKYLKGEDPFTSETVDPEMEGDDNLGGEDKKETPEEVAADVLAEVITAAVRAVDGEGAPAPESSGEPAEDEGPTDTAEAGSDPQAEQLLEEQVPCGTAHEKGVPKARSEAAEAGNGAETMAAEAESAQTRVAPAPAAADAEVEQTDAESKDAVPTE | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |