missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AKAP4 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30154675
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30154675 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30154675

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP281946CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

AKAP4 Polyclonal antibody specifically detects AKAP4 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno AKAP4
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen A kinase (PRKA) anchor protein 4, AKAP-4, AKAP82AKAP 82, A-kinase anchor protein 4, A-kinase anchor protein 82 kDa, cancer/testis antigen 99, CT99, hAKAP82Fsc1, HIFSC1, Major sperm fibrous sheath protein, p82, PRKA4, protein kinase A anchoring protein 4, Protein kinase A-anchoring protein 4, testis-specific gene HI
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno AKAP4 antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the amino terminus of human AKAP4. The immunogen is located within the first 50 amino acids of AKAP4. Amino Acid Squence: KVDLYNPEGQQDQDRK
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8852
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.