missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AK4 Monoclonal Antibody (OTI3E1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200010175
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17568051 30 μL 30 microlitros
17548051 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17568051

Marca: Origene Technologies TA502910S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

AK4 Monoclonal antibody specifically detects AK4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno AK4
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3E1
Concentración 0.68 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Aldob
N.º de referencia del gen P05062
Alias de gen adenylate kinase 3 alpha-like 1; Adenylate kinase 3-like; adenylate kinase 3-like {ECO:0000255; adenylate kinase 3-like 1; adenylate kinase 3-like 2; adenylate kinase 4; adenylate kinase 4, mitochondrial; adenylate kinase 4, mitochondrial {ECO:0000255; Adenylate kinase isoenzyme 4; adenylate kinase isoenzyme 4, mitochondrial; adenylate kinase isoenzyme 4, mitochondrial; adenylate kinase 4, mitochondrial; AK 4; AK 4 {ECO:0000255; AK3; Ak-3; Ak3b; Ak3l1; AK3L2; AK4; Ak-4; ATP-AMP transphosphorylase; D4Ertd274e; GTP:AMP phosphotransferase AK4; GTP:AMP phosphotransferase AK4 {ECO:0000255; GTP:AMP phosphotransferase AK4, mitochondrial; HAMAP-Rule:MF_03170}; mitochondrial adenylate kinase-3; nucleoside-triphosphate-adenylate kinase; RP4-686B20.1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human ALDOB produced in HEK293 cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 229
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.