missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ AJUBA Monoclonal Antibody (21G4)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15314361
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15314361 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15314361

Marca: Invitrogen™ MA518087

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This target has a predicted molecular weight of 57 kDa.

AJUBA (Ajuba LIM Protein) is a Protein Coding gene. Diseases associated with AJUBA include Wilson-Turner X-Linked Mental Retardation Syndrome and Syndromic X-Linked Intellectual Disability. Among its related pathways are Hippo signaling pathway and Adhesion. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include chromatin binding and actin filament binding. An important paralog of this gene is LIMD1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AJUBA
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 21G4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
génica AJUBA
N.º de referencia del gen Q96IF1
Alias de gen AJUBA; ajuba homolog; ajuba LIM protein; Ajuba protein; JUB; jub, ajuba homolog; LIM domain-containing protein ajuba; protein ajuba
Símbolos de los genes AJUBA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length Human Ajuba fused to maltose binding protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84962
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.