Learn More
Notrax Airug™: construcción de vinilo microcelular con patrón acanalado, gris
Código de producto. 17742068
Click to view available options
Longitud (métrico):
91 cm
150 cm
1830 cm
Anchura (métrico):
60 cm
91 cm
122 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17742068
Marca: Notrax 410S0323GY
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Notrax Airug™: comodidad básica para trabajadores derivada de una plataforma de trabajo de 9,4 mm de grosor compuesta por una construcción de vinilo microcelular que consta de millones de burbujas de aire.
  • El patrón estriado mejora la tracción
  • Comodidad básica de los trabajadores derivada de una plataforma de trabajo de 94 mm de grosor compuesta por una construcción de vinilo microcelular que consta de millones de burbujas de aire que proporcionan un beneficio ergonómico básico
  • Los cuatro lados están biselados y sellados para minimizar los riesgos tropiezo
Especificaciones
Color Gris
Longitud (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 91 cm
Material Vinilo microcelular
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 60 cm