Learn More
Notrax Airug™: construcción de vinilo microcelular con patrón acanalado, negro/amarillo
Código de producto. 17732068
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
1830 x 60 cm
1830 x 91 cm
1830 x 122 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17732068 91 x 60 cm cada uno
17762068 150 x 91 cm cada uno
17742058 1830 x 60 cm cada uno
17772058 1830 x 91 cm cada uno
17702068 1830 x 122 cm cada uno
5 options
Código de producto. 17732068
Marca: Notrax 410S0323BY
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Notrax Airug™: comodidad básica para trabajadores derivada de una plataforma de trabajo de 9,4 mm de grosor compuesta por una construcción de vinilo microcelular que consta de millones de burbujas de aire.
  • El patrón estriado mejora la tracción
  • Comodidad básica de los trabajadores derivada de una plataforma de trabajo de 94 mm de grosor compuesta por una construcción de vinilo microcelular que consta de millones de burbujas de aire que proporcionan un beneficio ergonómico básico
  • Los cuatro lados están biselados y sellados para minimizar los riesgos tropiezo
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 91 x 60 cm
Color Negro/amarillo
Longitud (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 91 cm
Material Vinilo microcelular
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 60 cm