Learn More
Gilac™ Airtight Box with White Lid
Descripción
- Airtight container, by pack of 12, perfect as delivery box and click and collect service.
- Keeps flavours in and odours out.
- Clear box: contents are visible and recognizable.
- Flexible, watertight lid.
- PP clear container. LDPE lid
- Available in 3 sizes, stackable.
- Customisation available on request for a minimum of 500 units.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 0.2 gal. |
| Capacidad (métrico) | 0,6 L |
| Tipo de tapón | Tapa hermética |
| Color | Blanco |
| Material | HDPE |
| Forma | Rectangulares |
| Tipo de producto | Airtight Box |
| Cantidad | 12 Pk. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 110 x 110 x 75 mm |
| Longitud (métrico) | 110 mm |
| Mostrar más |