Descripción
- Diseñado para sujetar y colocar de forma segura los aparatos de laboratorio
- Los brazos de extensión con una rotación de 360° permiten la colocación del aparato en varias distancias desde el marco de laboratorio sin comprometer la integridad del experimento
- Las abrazaderas giratorias y de posición fija sujetan el aparato cerca de la estructura o el soporte del laboratorio y tienen un soporte integral incorporado para acoplarlo a las estructuras del laboratorio o al aparato
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Airejector |
| Material | Mango niquelado |
| Descripción | Abrazadera, no eléctrica, CLN-AIREJ |
| Altura (métrico) | 140 mm |
| Longitud (métrico) | 140 mm |
| Anchura (imperial) | 5,51 in |