Learn More
Thermo Scientific™ Muestreador de aire
Código de producto. p-7114484
Change view
Click to view available options
Descripción:
Muestreador de aire (cabezal de aluminio de 90 mm listo)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción unitSize
11493959 Muestreador de aire (cabezal de aluminio de 90 mm listo) cada uno
1 options
Código de producto. 11493959
Marca: Thermo Scientific™ EM0100A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Controle la calidad del aire microbiológico en entornos farmacéuticos controlados y de procesamiento de alimentos con este muestreador de aire.
Controle la calidad del aire microbiológico en entornos farmacéuticos controlados y de procesamiento de alimentos gracias al muestreador de aire Thermo Scientific™ Oxoid™. Este muestreador de aire resistente y de altas prestaciones utiliza tecnología de impacto probada para ofrecer fiabilidad en aplicaciones de control de infecciones y garantía de calidad.
Consiga un nivel superior de confianza en salas limpias con el muestreador de aire.
  • Fácil de usar: el sencillo teclado facilita la navegación por los menús y visualización clara de toda información de muestreo en una pantalla alfanumérica. La unidad es lo suficientemente ligera como para sujetarla durante el muestreo, o puede montarse en un trípode y controlarse en la unidad o con un mando a distancia por infrarrojos (disponible por separado).
  • Flexible: el muestreador tiene funciones fijas y definidas por el usuario que ofrecen volúmenes de muestreo flexibles, inicio diferido, varias opciones de tiempo e intervalos de ejecución. El sistema se transforma fácilmente a partir del cabezal de muestreo de 90 mm estándar para encajar en placas de contacto 50 mm. Hay disponibles varios accesorios para diferentes aplicaciones, incluyendo cabezales de acero inoxidable, trípodes, placas de pared/base y maletines de transporte.
  • Eficacia de recogida: el trabajo de validación según BS EN ISO 14698-1:2003, anexo B, realizado por un laboratorio independiente, ha demostrado que el muestreador de aire tiene una eficacia física del 100 % para partículas de 0,8 a 19,0 micrómetros de tamaño.
  • Gestión de datos: Cada secuencia de muestreo genera un registro único que se almacena en la unidad (capacidad para un máximo de 98 registros). Se puede acceder y leer fácilmente los datos en la pantalla alfanumérica, o se pueden imprimir a través de un cable de impresora estándar. Como alternativa, el software Oxoid Air Sampler permite descargar datos en un ordenador para la elaboración de informes y el análisis de tendencias.
  • Calibración: el instrumento se suministra con un certificado de calibración trazable, válido durante doce meses. No es necesario realizar una calibración adicional entre los cambios del cabezal de muestreo. Hay disponible una recalibración regular.
  • Servicio y asistencia técnica: el instrumento cuenta con una garantía del fabricante de doce meses. El fabricante proporciona servicio, calibración y asistencia técnica completa.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Muestreador de aire (cabezal de aluminio de 90 mm listo)
Caudal de aire 100/ l/min
Peso (métrico) 1750 g
Estructura
Cabezal de muestreo: aluminio o acero inoxidable.
Ventilador: resina plástica antiestática.
Carcasa: resina de poliuretano.
Batería Ni/MH recargable (sin efecto memoria). La carga de la batería solo tarda 4 horas. Después de la carga, la batería dura hasta 7 horas.
Incluye Unidad muestreador de aire, cargador de batería, certificado de calibración trazable, paquete de documentación
Velocidad de impacto < 20 m/s