Learn More
Testo™ Sonda de aire NTC
Código de producto. 10347273
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
115 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10347273 115 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10347273
Marca: Testo™ 0613 1712
Solo quedan null
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +150 °C
Diámetro del cuerpo (métrico) 5 mm
Longitud (métrico) 115 mm