Learn More
Ismatec™ Bomba de PVDF de diafragma doble de aire Santoprene
Código de producto. 15788398
Change view
Click to view available options
Caudal:
75,7 l/m (21 gal/min) máx.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
15788398 75,7 l/m (21 gal/min) máx. cada uno
1 options
Código de producto. 15788398
Marca: Ismatec™ 7400021
Elimina los problemas de chispas asociados con las bombas eléctricas.
  • El motor de aire elimina los problemas de chispas asociados con las bombas eléctricas.
  • El diseño de bomba atornillada permite un fácil acceso al cabezal de la bomba para llevar a cabo las tareas de mantenimiento y conservar el nivel de sellado después de repetidas revisiones.
  • Las bombas no metálicas son ideales para líquidos altamente corrosivos intermitentes/bajo demanda, líquidos portátiles de baja abrasión y sólidos suspendidos.
  • Permite manipular con seguridad líquidos abrasivos y pulpas; ideales para materiales de alta viscosidad y sensibles a la cizalladura.
  • El silenciador encapsulado proporciona una excelente amortiguación del sonido.
Especificaciones
Descripción Diafragma doble de aire
Caudal 75,7 l/m (21 gal/min) máx.
Presión máxima 29,99 bar (100 psi)
Material Diafragma: PTFE Santoprene
Temperatura máx. (métrico) 98°C
Temperatura mín. (métrico) -12 °C
Longitud global (métrico) 30 cm
Anchura global (métrico) 17,94 cm
Altura global (métrico) 33,89 cm