Learn More
Aalborg™ Caudalímetro de masa de aire
Código de producto. 11747829
Change view
Click to view available options
Caudal de aire:
0 a 10 L/min
De 0 a 100 ml/min
De 0 a 1 LPM
De 0 a 20 ml/min
De 0 a 2 LPM
De 0 a 500 ml/min
De 0 a 50 ml/min
De 0 a 5 LPM
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal de aire unitSize
11747829 De 0 a 50 ml/min cada uno
11713479 De 0 a 20 ml/min cada uno
11717839 De 0 a 100 ml/min cada uno
11822280 De 0 a 500 ml/min cada uno
11872170 De 0 a 1 LPM cada uno
11832220 De 0 a 2 LPM cada uno
11892170 0 a 10 L/min cada uno
11882170 De 0 a 5 LPM cada uno
8 options
Código de producto. 11747829
Marca: Aalborg™ GFM17AVAL6A0/3AB03SS
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo Caudalímetro de masa
Exactitud ± 5%
Caudal de aire De 0 a 50 ml/min
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración NIST
Detalles de la fuente de alimentación 12 V a 200 mA máx
Precisión ±1,5 %
Báscula Escala completa
Temperatura (métrico) De 5 °C a 50 °C