Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubo de fugas de aire con campana
Código de producto. 10574008
Click to view available options
Longitud (métrico):
180 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10574008
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05081000
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tubo de fugas de aire con campana
  • Para evitar el retardo de ebullición
  • Dimensiones: 180 x 4 mm (L x diám.)
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Longitud (métrico) 180 mm
Diámetro exterior (métrico) 4 mm