Learn More
Abeba™ Zapatos Air-Cushion Sole 2610
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
- Piel suave.
- Negro
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantillas reemplazables (artículo n.º 3551)
- Tratamiento Sanitized.
- Antiestático
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
- Zona del empeine con cordones
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA |
| Color | Negro |
| Material de revestimiento | Microfibra |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 39 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 2610 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?