Learn More
Abeba™ Zapatos Air-Cushion Sole 2610
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
- Piel suave.
- Negro
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantillas reemplazables (artículo n.º 3551)
- Tratamiento Sanitized.
- Antiestático
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
- Zona del empeine con cordones
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA |
| Color | Negro |
| Material de revestimiento | Microfibra |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 44 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 2610 |