Learn More
Abeba™ Zapatos Air-Cushion 32650
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
- Piel flor de color negro
- Suela de PU antideslizante.
- Plantillas reemplazables (artículo n.º 3551)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones.
- Forro con Silver Point.
- Suela con acabado cepillado.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA |
| Color | Negro |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 35 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 32650 |