Learn More
Abeba™ Zapatos Air-Cushion 32300
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
- Piel suave, perforada
- Blanco
- Suela de PU antideslizante.
- Plantillas reemplazables (artículo n.º 3551)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración.
- Zona del empeine con banda elástica.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA |
| Color | Blanco |
| Material de revestimiento | Microfibra |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 45 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 32300 |