Learn More
Cole-Parmer™ Bomba de vacío Air Admiral™
Código de producto. 15396875 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Amperaje:
1,5 A
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Amperaje unitSize
15396875 1,5 A cada uno
1 options
Código de producto. 15396875
Marca: Cole-Parmer™ 7920235
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tamaño compacto y el asa integral hacen que la bomba sea fácil de transportar
  • La bomba Economical Air Admiral sirve como fuente de presión o vacío con una excelente relación precio-rendimiento.
  • El pistón de baja fricción funciona sin calentarse y en silencio para garantizar una larga vida útil con un rendimiento uniforme.
  • Esta bomba de vacío portátil está diseñada para ofrecer versatilidad con una carcasa de plástico resistente y ligera, y un asa de transporte integral.
  • El motor de larga duración goza de características con prestaciones aptas para un amplio abanico de aplicaciones.
  • La bomba cuenta con un cómodo compartimento en la base para guardar el cable.
  • Nota: No bombear líquidos ni sumergir la bomba.
  • Evitar vapores orgánicos, alcalinos y ácidos.
  • Incluye un cable de seis pies con enchufe europeo.
Especificaciones
Vacío máx. 219 mmHg
Caballos de fuerza 1/4 hp
Tipo de motor Monopolar
Amperaje 1,5 A
Descripción Tamaño del puerto: Manguera dentada de 3/8 pulgadas
Material Acero inoxidable
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Altura global (métrico) 254 mm
Longitud global (métrico) 210,8 mm