Learn More
AIM2 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3E12A8, Proteintech
Código de producto. p-7223063 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16829185 20 μL 20 microlitros
16819185 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16829185 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 669021IG20UL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
The AIM2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human AIM2. This antibody recognizes human, mouse, rat, rabbit antigen. The AIM2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno AIM2
Aplicaciones Western Blot, Co-immunoprecipitation (Co-IP)
Clasificación Monoclonal
Clon 3E12A8
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9447
Especies diana Human, Mouse, Rat, Rabbit
Isotype IgG1