Learn More
AIM2 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3E12A8, Proteintech
Código de producto. 16819185 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16819185 150 μL 150 microlitros
16829185 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16819185
Marca: Proteintech 669021IG150UL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
The AIM2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human AIM2. This antibody recognizes human, mouse, rat, rabbit antigen. The AIM2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno AIM2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 3E12A8
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9447
Especies diana Human, Mouse, Rat, Rabbit
Isotype IgG1