Learn More
AIF Rabbit, anti-Human, CoraLite Plus 488, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 18097025 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
18097025 100 μL 100 microlitros
18019685 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 18097025
Marca: Proteintech CL48817984100UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The AIF antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human AIF. This antibody recognizes human antigen. The AIF antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Especificaciones
Antígeno AIF
Aplicaciones Immunofluorescence
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Símbolos de los genes AIF, AIFM1, PDCD8
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9131
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG