missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AIF-1/Iba1 Antibody (AIF1/8970R), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-24225AF532
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
AIF-1/Iba1 Monoclonal antibody specifically detects AIF-1/Iba1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| AIF-1/Iba1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| AIF-1, allograft inflammatory factor 1, G1, IBA1, IbaI, interferon gamma responsive transcript, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, IRT1, IRT-1, Protein G1 | |
| Purified recombinant human AIF-1/Iba1 protein (around aa 1-146) (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Autoimmune Diseases, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Immunology, Inflammation, Lipid and Metabolism, Microglia Markers, Neuroscience | |
| 199 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| AIF1/8970R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido